Merck
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3Bi
Número de CAS:
Peso molecular:
440.29
Beilstein/REAXYS Number:
3905930
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
assay
99%
form
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)