Merck
398888
Sigma-Aldrich
Lead(II) zirconate
99% trace metals basis
Sinónimos:
Lead zirconate
About This Item
Fórmula lineal:
PbZrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
346.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
<0.5% Hf
tamaño de partícula
−325 mesh
cadena SMILES
[PbH2++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Zr/q;2*-1;+2;
Clave InChI
RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.