Merck
39785
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-hydroxybenzotriazole dihydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Cl-HOBt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClN3O · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
205.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
impurezas
~17.5% water
mp
190-195 °C (dec.)
cadena SMILES
O.O.On1nnc2ccc(Cl)cc12
Precaución
For safe storage and transport the material was desensitized with two equivalents of water
Otras notas
Reagent to suppress racemization in peptide coupling, which is not toxic.
Pictogramas
Exploding BombExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.3
Código de clase de almacenamiento
1 - Explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Spec. Chem., July/August, 2-2 (2002)