395307
Methyl indole-3-carboxylate
99%
Sinónimos:
3-Carbomethoxyindole, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl indolyl-3-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
149-152 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3
Clave InChI
QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Nitric oxide synthase (nNOS) inhibitorS
- Protein kinase c alpha (PKCα) inhibitors
- Inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II as antitumor agents
- Kinase insert domain receptor (KDR) inhibitors
- Organocatalysts for the anti-Mannich reaction
- Very late antigen-4 (VLA-4) antagonists
- Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
- Serotonin 5-HT4 receptor antagonists
- Hyaluronidase inhibitors
Reactant for:
- Enantioselective Meerwein-Eschenmoser Claisen rearrangement reactions†
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?