Merck
394807
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(R)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
217.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
assay
99%
optical activity
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
InChI key
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)