Merck
394416
Sigma-Aldrich
Allyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
360.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
71-73 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)