394270
2,6-Dibromopyrazabole
97%
About This Item
assay
97%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES string
Brc1cn2[BH2-]n3cc(Br)c[n+]3[BH2-][n+]2c1
InChI
1S/C6H8B2Br2N4/c9-5-1-11-7-13-3-6(10)4-14(13)8-12(11)2-5/h1-4H,7-8H2
InChI key
DWRUZWSNQVHNKY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)