393851
2-Hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedicarboxaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
128-130 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1cc(C=O)c(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
ZBOUXALQDLLARY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
2-Hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedicarboxaldehyde may be used in the synthesis of the following:
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)