393819
4-Acetylphenoxyacetic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)8-2-4-9(5-3-8)14-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?