Merck
393479
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)phenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3
InChI
1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2/t11-,12+,13-,16-
InChI key
KZMYFIUFUAOZHP-WTHWONHRSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)