Documentos clave
393460
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-4-methylpyridinium bromide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
310.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
98%
mp
230-233 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)