393258
Bis(2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl) oxalate
technical grade
Sinónimos:
CPPO
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
≥96.5% (by AgNO3, titration)
Formulario
solid
mp
76-80 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCOC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c2C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C26H24Cl6O8/c1-3-5-7-9-37-23(33)17-13(27)11-15(29)19(31)21(17)39-25(35)26(36)40-22-18(14(28)12-16(30)20(22)32)24(34)38-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.