Merck
392677
Sigma-Aldrich
Cinnamyltriphenylphosphonium chloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
416.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
225-227 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C(\C=C\c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)