Merck
392375
Sigma-Aldrich
IR-895
97%
Sinónimos:
Dimethyl{4-[1,7,7-tris(4-dimethylaminophenyl)-2,4,6-heptatrienylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene}ammonium perchlorate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H45ClN4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
669.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
895 nm
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C(=C\C=C\C=C\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C39H45N4.ClHO4/c1-40(2)34-22-14-30(15-23-34)38(31-16-24-35(25-17-31)41(3)4)12-10-9-11-13-39(32-18-26-36(27-19-32)42(5)6)33-20-28-37(29-21-33)43(7)8;2-1(3,4)5/h9-29H,1-8H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
WEIPOKGKSDINKW-UHFFFAOYSA-M
Características y beneficios
Near IR dye.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 80, 3772-3772 (1958)
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.