Merck
392227
Sigma-Aldrich
4-Cyano-TEMPO
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
181.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
145-147 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)