391395
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide
97%
Quality Level
assay
97%
mp
47-48 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
[O-][n+]1onc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C6H3ClN2O2/c7-4-1-2-5-6(3-4)9(10)11-8-5/h1-3H
InChI key
CVHOKJCSOAHYAJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?