Merck
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
98%
Sinónimos:
1,2-Cyclopropanedicarboxylic anhydride
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 2,716.00
MXP 2,716.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 2,716.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
112.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 2,716.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
Clave InChI
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)