390887
γ-Oxo-5-acenaphthenebutyric acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?