38931
Dimethylamine
≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
vapor density
1.55 (15 °C, vs air)
vapor pressure
1277 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
753 °F
expl. lim.
14.4 %
packaging
1 ea of 250 mL
impurities
≤0.05% ammonia
≤0.2% methylamine
≤0.2% trimethylamine
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
density
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
Packaging
Other Notes
control valve
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?