388122
Tin(II) trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
Sn(OTf)2, Stannous trifluoromethanesulfonate, Tin(II) triflate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: tin
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[SnH2]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Sn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clave InChI
RBGLVWCAGPITBS-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)