387991
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-maleic acid)
average Mn ~22,000
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~22,000
viscosidad inherente
0.50(lit.)
número de ácido
10 mg KOH/g
temperatura de transición
Tg 74 °C
densidad
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC=C.CC(=O)OC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
Advertencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)