387800
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
densidad
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)n1
InChI
1S/C4ClF3N2/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7
Clave InChI
GOYNRDSJTYLXBU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 4-azido-5-chloro-2,6-difluoro-pyrimidine by azidation reaction with sodium azide.[1]
- 5-chloro triphenoxy pyrimidine by reacting with tetraphenoxysilane in the presence of tetra butyl ammonium fluoride (TBAF).[2]
- 5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine, and 5-chloro-4,6-difluoropyrimidin-2-amine (9:1 ratio) by reacting with ammonia.[3]
- 5-Chloro-N,N -diethyl-2,6-dipyrimidin-4-amine, by treating with diethylamine and DIPEA.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?