Merck
387606
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxypurine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
226.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
mp
173-175 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
C(Oc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10N4O/c1-2-4-9(5-3-1)6-17-12-10-11(14-7-13-10)15-8-16-12/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15,16)
InChI key
ZZZXGPGVDJDFCJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)