Merck
387576
Sigma-Aldrich
Decanoyl chloride
technical grade, 90%
Sinónimos:
Capric acid chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
190.71
Beilstein/REAXYS Number:
507055
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
technical grade
vapor density
6.57 (vs air)
assay
90%
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
InChI key
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)