Merck
386243
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-[3-(5-cyano-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzimidazolium hydroxide inner salt
Dye content ~90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H32N6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
544.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, ~90%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
513 nm
SMILES string
CCN1\C(=C\C=C\c2n(CC)c3ccc(cc3[n+]2CCCCS([O-])(=O)=O)C#N)N(CC)c4cc(ccc14)C#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)