Merck
381578
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-sulfanilylurea
98%
Sinónimos:
Carbutamide
About This Item
Fórmula lineal:
4-(H2N)C6H4SO2NHCONH(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
271.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1