Merck
380172
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
199.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CO)CBr
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)