Merck
379182
Sigma-Aldrich
m-Carborane
98%
Sinónimos:
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H12B10
Número de CAS:
Peso molecular:
144.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
InChI key
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)