Merck
379131
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
purified by sublimation, 97%
Sinónimos:
Bis(cyclopentadienyl)magnesium
About This Item
Fórmula lineal:
Mg(C5H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
purificado por
sublimation
idoneidad de la reacción
core: magnesium
mp
180 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clave InChI
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)