Merck
377864
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-pyrrolin-2-one
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
mp
151-154 °C
cadena SMILES
O=C1NCC(OCc2ccccc2)=C1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)