Merck
377279
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-vinylpyrazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
MDL number:
assay
99%
SMILES string
Cc1ccn(C=C)n1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)