Merck
377252
Sigma-Aldrich
1-(4-trans-Hexylcyclohexyl)-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]benzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
405.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
SMILES string
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)