377007
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
About This Item
Productos recomendados
form
powder
mp
195-197 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(C)sc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NS.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HWFCSPDBFXYFKY-UHFFFAOYSA-M
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?