Merck
375853
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylsilane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2Si(C6H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
300.47
Beilstein/REAXYS Number:
2941926
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
C=CC[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20Si/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h2-17H,1,18H2
InChI key
DXJZZRSMGLGFPW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)