Merck
375632
Sigma-Aldrich
(1R)-10-Camphorsulfonamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
231.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
mp
133-135 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H17NO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,11,13,14)/t7-,10-/m0/s1
Clave InChI
SBLUNABTQYDFJM-XVKPBYJWSA-N
Otras notas
Sign of optical rotation varies with solvent
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)