Merck
375543
Sigma-Aldrich
[1,2,3,4-Tetrakis(methoxycarbonyl)-1,3-butadiene-1,4-diyl]palladium(II)
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O8Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
390.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
207 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
COC(=O)C1=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C([Pd]1)C(=O)OC