Merck
373281
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 6 %
Sinónimos:
Pt41Rh5
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
grade
thermocouple grade
form
wire
composition
Rhodium, 6%
diam.
0.51 mm
SMILES string
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChI key
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Quantity
2.1 g = 50 cm
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)