Merck
372706
Sigma-Aldrich
Tantalum silicide
−230 mesh
About This Item
Fórmula lineal:
TaSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
237.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
particle size
−230 mesh
SMILES string
[Ta++].[Si-]#[Si-]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)