Merck
372137
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidene-bis(4,6-di-tert-butylphenol)
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH{C6H2[C(CH3)3]2OH}2
Número de CAS:
Peso molecular:
438.69
Beilstein:
4720936
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
162-164 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc(cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H46O2/c1-18(21-14-19(27(2,3)4)16-23(25(21)31)29(8,9)10)22-15-20(28(5,6)7)17-24(26(22)32)30(11,12)13/h14-18,31-32H,1-13H3
Clave InChI
DXCHWXWXYPEZKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Antioxidant
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)