Merck
371688
Sigma-Aldrich
Formic N2-(p-tolyl)hydrazide
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
96%
SMILES string
Cc1ccc(NNC=O)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)