Merck
371610
Sigma-Aldrich
3-[Bis(glycidyloxymethyl)methoxy]-1,2-propanediol
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O7
Número de CAS:
Peso molecular:
278.30
MDL number:
grade
technical grade
SMILES string
OCC(O)COC(COCC1CO1)COCC2CO2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)