Merck
370649
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4F6O
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
Clave InChI
ZERSWRKHUIMRSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)