Merck
370584
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
258.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
109-111 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-5(7(16)17)6(3-4)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
Clave InChI
JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)