Merck
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphite
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H44FO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
486.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grado
technical grade
mp
201-203 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Aplicación
Antioxidant
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)