Merck
369764
Sigma-Aldrich
5-Oxoazelaic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)3CO(CH2)3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
202.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
107-109 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadena SMILES
OC(=O)CCCC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C9H14O5/c10-7(3-1-5-8(11)12)4-2-6-9(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
GTCHZEFRDKAINX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)