Merck
369594
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)styrene
99%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinónimos:
1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
61 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
Clave InChI
VGWWQZSCLBZOGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)