369578
4-Methylphenyl benzoate
99%
Sinónimos:
p-Tolyl benzoate
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
ester
phenyl
SMILES string
Cc1ccc(OC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI key
LLRZUDIHEZXFGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)