369446
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane
98%
Sinónimos:
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane, 2-Methylpentane-1,5-diisocyanate
About This Item
assay
98%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCCN=C=O)CN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(5-10-7-12)3-2-4-9-6-11/h8H,2-5H2,1H3
InChI key
AHBNSOZREBSAMG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?