Merck
369322
Sigma-Aldrich
2-Picoline-d7
97 atom % D
Sinónimos:
α-Picoline-d7, 2-Methylpyridine-d7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D7N
Número de CAS:
Peso molecular:
100.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
BSKHPKMHTQYZBB-AAYPNNLASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)