Merck
368369
Sigma-Aldrich
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
Beilstein/REAXYS Number:
5376618
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
density
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)\C=C(/CCl)OC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)